(4-Methoxyphenyl)aceton 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD12017-500G BD12017-100G
BLDPBD12017-500GEA 173 EUR InStock
BLDPBD12017-500G BLDPBD12017-100G
(4-Methoxyphenyl)aceton 98%
(4-Methoxyphenyl)aceton
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008773
CAS-Nummer: 122-84-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge