Di(2-pyridyl)keton 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD124013-100G BD124013-5G
BLDPBD124013-100GEA 455 EUR InStock
BLDPBD124013-100G BLDPBD124013-5G
Di(2-pyridyl)keton 97%
Di(2-pyridyl)keton
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₁H₈N₂O
MW: 184.20 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006288
CAS-Nummer: 19437-26-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge