Dimethyl-trans-cyclohexan-1,4-dicarboxylat 96%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD125488-1G BD125488-25G BD125488-5G
BLDPBD125488-1GEA 6 EUR InStock
BLDPBD125488-1G BLDPBD125488-25G BLDPBD125488-5G
Dimethyl-trans-cyclohexan-1,4-dicarboxylat 96%
Dimethyl-trans-cyclohexan-1,4-dicarboxylat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₁₆O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063917
CAS-Nummer: 3399-22-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge