Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Pyrimidin-2-ylethanone 97%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


BD127673-1G BD127673-250MG BD127673-25G
BLDPBD127673-1GEA 62 EUR InStock
BLDPBD127673-1G BLDPBD127673-250MG BLDPBD127673-25G
1-Pyrimidin-2-ylethanone 97%
1-Pyrimidin-2-ylethanone
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C


Formel: C₆H₆N₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08361636
CAS-Nummer: 53342-27-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge