Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-2-carboxylat 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD127898-10G BD127898-25G
BLDPBD127898-10GEA 48 EUR InStock
BLDPBD127898-10G BLDPBD127898-25G
Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-2-carboxylat 98%
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02683326
CAS-Nummer: 30148-21-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge