Ethyl-2-(1H-indol-2-yl)acetate 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD129367-250MG BD129367-1G
BLDPBD129367-250MGEA 17 EUR InStock
BLDPBD129367-250MG BLDPBD129367-1G
Ethyl-2-(1H-indol-2-yl)acetate 97%
Ethyl-2-(1H-indol-2-yl)acetate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08361732
CAS-Nummer: 33588-64-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge