H-Tyr(tBu)-OMe·HCl 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD133973-5G BD133973-100G
BLDPBD133973-5GEA 35 EUR InStock
BLDPBD133973-5G BLDPBD133973-100G
H-Tyr(tBu)-OMe·HCl 95%
H-Tyr(tBu)-OMe·HCl
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₄H₂₂ClNO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00153466
CAS-Nummer: 51482-39-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge