1-Boc-3-cyanpiperidin 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD13436-25G BD13436-10G
BLDPBD13436-25GEA 96 EUR InStock
BLDPBD13436-25G BLDPBD13436-10G
1-Boc-3-cyanpiperidin 97%
1-Boc-3-cyanpiperidin
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₁H₁₈N₂O₂
MW: 210.27 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01861222
CAS-Nummer: 91419-53-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge