Lactobionsäure 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD135770-500G BD135770-1G
BLDPBD135770-500GEA 164 EUR InStock
BLDPBD135770-500G BLDPBD135770-1G
Lactobionsäure 97%
Lactobionic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₂H₂₂O₁₂
MW: 358.30 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078147
CAS-Nummer: 96-82-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge