Methyl-2-(benzylamino)acetate 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD138020-250MG BD138020-25G
BLDPBD138020-250MGEA 8 EUR InStock
BLDPBD138020-250MG BLDPBD138020-25G
Methyl-2-(benzylamino)acetate 98%
Methyl-2-(benzylamino)acetate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03247461
CAS-Nummer: 53386-64-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..