Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD13936-1G BD13936-10G
BLDPBD13936-1GEA 18 EUR InStock
BLDPBD13936-1G BLDPBD13936-10G
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203.24 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022703
CAS-Nummer: 16382-15-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge