N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD141406-5G BD141406-10G
BLDPBD141406-5GEA 19 EUR InStock
BLDPBD141406-5G BLDPBD141406-10G
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide 98%
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₀H₇NO₃
MW: 189.167 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129167
CAS-Nummer: 7300-91-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge