1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzol 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD14233-25G BD14233-1G
BLDPBD14233-25GEA 204 EUR InStock
BLDPBD14233-25G BLDPBD14233-1G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzol 98%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009827
CAS-Nummer: 2948-46-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge