Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Acetyl-D-mannosamine 97%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


BD143000-100G BD143000-25G
BLDPBD143000-100GEA 798 EUR InStock
BLDPBD143000-100G BLDPBD143000-25G
N-Acetyl-D-mannosamine 97%
N-Acetyl-D-mannosamine
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C


Formel: C₈H₁₅NO₆
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00046758
CAS-Nummer: 7772-94-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge