N-Boc-1,3-propanediamine hydrochloride 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD143579-250MG BD143579-1G
BLDPBD143579-250MGEA 11 EUR InStock
BLDPBD143579-250MG BLDPBD143579-1G
N-Boc-1,3-propanediamine hydrochloride 98%
N-Boc-1,3-propanediamine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₈H₁₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01076598
CAS-Nummer: 127346-48-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge