tert-Butyl-3-methylsulphonyloxypiperidine-1-carboxylate 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD143618-25G BD143618-5G
BLDPBD143618-25GEA 363 EUR InStock
BLDPBD143618-25G BLDPBD143618-5G
tert-Butyl-3-methylsulphonyloxypiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-methylsulphonyloxypiperidine-1-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₁H₂₁NO₅S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07787193
CAS-Nummer: 129888-60-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge