3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxypropanoic acid 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD149191-10G BD149191-1G
BLDPBD149191-10GEA 481 EUR InStock
BLDPBD149191-10G BLDPBD149191-1G
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxypropanoic acid 97%
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxypropanoic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₈H₁₅NO₅
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08275906
CAS-Nummer: 218916-64-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge