di-Natriumdihydrogendiphosphat 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD151353-100G BD151353-1000G
BLDPBD151353-100GEA 9 EUR InStock
BLDPBD151353-100G BLDPBD151353-1000G
di-Natriumdihydrogendiphosphat 95%
di-Natriumdihydrogendiphosphat
Formel: H₂Na₂O₇P₂
MDL Number: MFCD00014246
CAS-Nummer: 7758-16-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge