Voriconazole 99+%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD156582-25G BD156582-1G
BLDPBD156582-25GEA 1349 EUR InStock
BLDPBD156582-25G BLDPBD156582-1G
Voriconazole 99+%
Voriconazole
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel: C₁₆H₁₄F₃N₅O
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00905717
CAS-Nummer: 137234-62-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge