2,3,4-Trifluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD157665-100MG BD157665-5G
BLDPBD157665-100MGEA 37 EUR InStock
BLDPBD157665-100MG BLDPBD157665-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
2,3,4-Trifluoro-5-methoxybenzoic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₈H₅F₃O₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11973916
CAS-Nummer: 38233-47-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge