3-Brom-1,2-benzoldiol 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD157725-500G BD157725-1G
BLDPBD157725-500GEA 2128 EUR InStock
BLDPBD157725-500G BLDPBD157725-1G
3-Brom-1,2-benzoldiol 97%
3-Brom-1,2-benzoldiol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₆H₅BrO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00869768
CAS-Nummer: 14381-51-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge