2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD158139-1G BD158139-5G
BLDPBD158139-1GEA 6 EUR InStock
BLDPBD158139-1G BLDPBD158139-5G
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₆H₃BrClF
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878161
CAS-Nummer: 309721-44-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge