3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carboxylicacid methyl ester 96%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD158441-5G BD158441-1G
BLDPBD158441-5GEA 704 EUR InStock
BLDPBD158441-5G BLDPBD158441-1G
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carboxylicacid methyl ester 96%
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carboxylicacid methyl ester
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₇H₁₀O₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11706987
CAS-Nummer: 105772-14-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge