Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD158680-100MG BD158680-25G
BLDPBD158680-100MGEA 31 EUR InStock
BLDPBD158680-100MG BLDPBD158680-25G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 98%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₆H₅N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09746272
CAS-Nummer: 29274-23-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge