4-Cyan-4'-ethoxybiphenyl 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD15894-1G BD15894-5G
BLDPBD15894-1GEA 14 EUR InStock
BLDPBD15894-1G BLDPBD15894-5G
4-Cyan-4'-ethoxybiphenyl 97%
4-Cyan-4'-ethoxybiphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₅H₁₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01218033
CAS-Nummer: 58743-78-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge