Methyl 5-hydroxy-2-methylbenzoate 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD164098-100MG BD164098-25G
BLDPBD164098-100MGEA 15 EUR InStock
BLDPBD164098-100MG BLDPBD164098-25G
Methyl 5-hydroxy-2-methylbenzoate 98%
Methyl-5-hydroxy-2-methylbenzoate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226199
CAS-Nummer: 73505-48-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge