3,6-Dichlor-4-methoxypyridazin 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD164349-5G BD164349-1G
BLDPBD164349-5GEA 42 EUR InStock
BLDPBD164349-5G BLDPBD164349-1G
3,6-Dichlor-4-methoxypyridazin 97%
3,6-Dichloro-4-methoxypyridazine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00477252
CAS-Nummer: 70952-62-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge