3-Brom-2-methylbenzotrifluorid 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD164369-10G BD164369-100G
BLDPBD164369-10GEA 50 EUR InStock
BLDPBD164369-10G BLDPBD164369-100G
3-Brom-2-methylbenzotrifluorid 98%
3-Brom-2-methylbenzotrifluorid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₆BrF₃
MW: 239.04 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038231
CAS-Nummer: 69902-83-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge