Boc-(R)-3-amino-4-(3-methylphenyl)butyric acid 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD16481-100MG BD16481-250MG
BLDPBD16481-100MGEA 84 EUR InStock
BLDPBD16481-100MG BLDPBD16481-250MG
Boc-(R)-3-amino-4-(3-methylphenyl)butyric acid 98%
Boc-(R)-3-amino-4-(3-methylphenyl)butyric acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₆H₂₃NO₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01860925
CAS-Nummer: 269398-83-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge