4-Bromo-6-methylpyrimidine 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD165473-100MG BD165473-5G
BLDPBD165473-100MGEA 32 EUR InStock
BLDPBD165473-100MG BLDPBD165473-5G
4-Bromo-6-methylpyrimidine 95%
4-Bromo-6-methylpyrimidine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₅H₅BrN₂
MW: 173.0106 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00234065
CAS-Nummer: 69543-98-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge