4-Fluoro-1H-indole-7-carbonitrile 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD167931-250MG BD167931-100MG
BLDPBD167931-250MGEA 100 EUR InStock
BLDPBD167931-250MG BLDPBD167931-100MG
4-Fluoro-1H-indole-7-carbonitrile 97%
4-Fluoro-1H-indole-7-carbonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₅FN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11845597
CAS-Nummer: 313337-33-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge