Tris(4-bromophenyl)amine 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD16796-25G BD16796-10G
BLDPBD16796-25GEA 25 EUR InStock
BLDPBD16796-25G BLDPBD16796-10G
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Tris(4-bromophenyl)amine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₈H₁₂Br₃N
MW: 482.01 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009665
CAS-Nummer: 4316-58-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge