2,5-Diphenyl-p-benzochinon 99%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD16800-25G BD16800-5G
BLDPBD16800-25GEA 145 EUR InStock
BLDPBD16800-25G BLDPBD16800-5G
2,5-Diphenyl-p-benzochinon 99%
2,5-Diphenyl-p-benzochinon
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₈H₁₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001600
CAS-Nummer: 844-51-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge