2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD168527-1G BD168527-25G
BLDPBD168527-1GEA 13 EUR InStock
BLDPBD168527-1G BLDPBD168527-25G
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 98%
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD14584664
CAS-Nummer: 907545-47-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge