1,1'-Diheptyl-4,4'-bipyridiniumdibromid 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD1689-5G BD1689-25G
BLDPBD1689-5GEA 88 EUR InStock
BLDPBD1689-5G BLDPBD1689-25G
1,1'-Diheptyl-4,4'-bipyridiniumdibromid 95%
1,1'-Diheptyl-4,4'-bipyridinium dibromide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₂₄H₃₈Br₂N₂
MW: 514.39 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011997
CAS-Nummer: 6159-05-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge