3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD170886-5G BD170886-100G
BLDPBD170886-5GEA 9 EUR InStock
BLDPBD170886-5G BLDPBD170886-100G
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C5H9ClN2O2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11042437
CAS-Nummer: 24666-56-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge