(1-Aminocyclopropyl)methanol hydrochloride 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD170922-100MG BD170922-10G
BLDPBD170922-100MGEA 9 EUR InStock
BLDPBD170922-100MG BLDPBD170922-10G
(1-Aminocyclopropyl)methanol hydrochloride 97%
(1-Aminocyclopropyl)methanol hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₄H₁₀ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834330
CAS-Nummer: 115652-52-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge