4-Cyanophenyl-trans-4-(4-n-pentylcyclohexyl)benzoate 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD17150-25G BD17150-1G
BLDPBD17150-25GEA 51 EUR InStock
BLDPBD17150-25G BLDPBD17150-1G
4-Cyanophenyl-trans-4-(4-n-pentylcyclohexyl)benzoate 97%
4-Cyanophenyl-trans-4-(4-n-pentylcyclohexyl)benzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₂₅H₂₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09750946
CAS-Nummer: 72928-55-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge