[(4-Fluorophenyl)amino](oxo)acetic acid 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD172835-1G BD172835-25G
BLDPBD172835-1GEA 31 EUR InStock
BLDPBD172835-1G BLDPBD172835-25G
[(4-Fluorophenyl)amino](oxo)acetic acid 98%
[(4-Fluorophenyl)amino](oxo)acetic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₈H₆FNO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09864524
CAS-Nummer: 69066-43-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge