4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD174164-1G BD174164-10G
BLDPBD174164-1GEA 50 EUR InStock
BLDPBD174164-1G BLDPBD174164-10G
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel: C₆H₄ClN₃S
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00507261
CAS-Nummer: 33089-15-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge