(4-Methylphenoxy)acetyl chloride 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD175379-250MG BD175379-5G
BLDPBD175379-250MGEA 26 EUR InStock
BLDPBD175379-250MG BLDPBD175379-5G
(4-Methylphenoxy)acetyl chloride 97%
(4-Methylphenoxy)acetyl chloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₉H₉ClO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00235216
CAS-Nummer: 15516-47-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge