4-(Dimethylamino)butan-2-one 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD179060-1G BD179060-25G
BLDPBD179060-1GEA 48 EUR InStock
BLDPBD179060-1G BLDPBD179060-25G
4-(Dimethylamino)butan-2-one 95%
4-(Dimethylamino)butan-2-one
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₆H₁₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00457365
CAS-Nummer: 2543-57-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge