2-Methyl-2-propanyl-L-valinathydrochlorid 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD18130-25G BD18130-1G BD18130-5G
BLDPBD18130-25GEA 30 EUR InStock
BLDPBD18130-25G BLDPBD18130-1G BLDPBD18130-5G
2-Methyl-2-propanyl-L-valinathydrochlorid 95%
L-Valine-tert-butyl ester hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₉H₁₉NO₂·HCl
MW: 209.7 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00034863
CAS-Nummer: 13518-40-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge