Iminodiessigsäure 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD18318-500G BD18318-1000G
BLDPBD18318-500GEA 30 EUR InStock
BLDPBD18318-500G BLDPBD18318-1000G
Iminodiessigsäure 98%
Iminodiessigsäure
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₄H₇NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004280
CAS-Nummer: 142-73-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge