5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD18606-5G BD18606-10G
BLDPBD18606-5GEA 143 EUR InStock
BLDPBD18606-5G BLDPBD18606-10G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₅H₃BrFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659498
CAS-Nummer: 156772-63-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge