5-Chloro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD186965-1G BD186965-250MG
BLDPBD186965-1GEA 246 EUR InStock
BLDPBD186965-1G BLDPBD186965-250MG
5-Chloro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Chloro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₀H₈ClNO
MW: 193.62 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07186391
CAS-Nummer: 57335-86-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge