Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD19340-10G BD19340-5G
BLDPBD19340-10GEA 360 EUR InStock
BLDPBD19340-10G BLDPBD19340-5G
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine 95%
Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₂₅H₂₃NO₄
MW: 401.47 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00671391
CAS-Nummer: 211637-75-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge