2-Amino-4,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD19358-1G BD19358-25G
BLDPBD19358-1GEA 13 EUR InStock
BLDPBD19358-1G BLDPBD19358-25G
2-Amino-4,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95%
2-Amino-4,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₉N₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00849263
CAS-Nummer: 21392-51-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge