2-Chloro-6-iodo-3-pyridinol 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD196502-25G BD196502-1G
BLDPBD196502-25GEA 227 EUR InStock
BLDPBD196502-25G BLDPBD196502-1G
2-Chloro-6-iodo-3-pyridinol 97%
2-Chloro-6-iodo-3-pyridinol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₅H₃ClINO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10566651
CAS-Nummer: 185220-68-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge