S-tert-Butyl-L-cysteine hydrochloride 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD19655-1G BD19655-250MG
BLDPBD19655-1GEA 10 EUR InStock
BLDPBD19655-1G BLDPBD19655-250MG
S-tert-Butyl-L-cysteine hydrochloride 98%
S-tert-Butyl-L-cysteine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₁₆ClNO₂S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037426
CAS-Nummer: 2481-09-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge